Documentos clave
GF31456559
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 10m coil, 0.05mm thickness, half hard
Sinónimos:
CU020240
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 738,00
US$ 738,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 738,00
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
US$ 738,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - half hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 314-565-59
tamaño × grosor
10 m × 0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)