Documentos clave
GF31303279
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
1000mm tube, 1.4mm outside diameter, 0.3mm wall thickness, 0.8mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
CU107200
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 650,00
US$ 650,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 650,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 650,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 313-032-79
L × grosor de la pared
1000 mm × 0.3 mm
D.E. × D.I.
1.4 mm × 0.8 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)