Merck
GF31027463
Tungsten
powder, max. particle size 100 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
Sinónimos:
W 006030, W
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.290,00
US$ 1.290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.290,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
W
Número de CAS:
Peso molecular:
183.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141747
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 1.290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 310-274-63
resistividad
4.9 μΩ-cm, 20°C
peso
1000 g
tamaño de la part. máx.
100 μm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Self-heat. 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)