Documentos clave
GF30798120
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 20.0 mm diameter, length 200 mm
Sinónimos:
NI057961
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 307-981-20
Longitud
200 mm
diámetro
20.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)