Documentos clave
GF30574919
Gold/Nickel
wire, Au 82%/Ni 18%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Sinónimos:
AU055170
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.080,00
US$ 1.080,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.080,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.080,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 305-749-19
Longitud
0.1 m
diámetro
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)