Documentos clave
GF30365917
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.075 mm, L 10 m, coil width 914 mm
Sinónimos:
ES301301
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 960,00
US$ 960,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 960,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 960,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 303-659-17
Longitud
10 m
bobina anchura
914 mm
grosor
0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)