Documentos clave
GF30294446
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.5 mm diameter, length 0.1 m
Sinónimos:
PC115140
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.010,00
US$ 1.010,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.010,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.010,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 302-944-46
Longitud
0.1 m
diámetro
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)