Merck
GF30196054
Dysprosium
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Sinónimos:
Dysprosium, DY007910
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.550,00
US$ 2.550,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.550,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Dy
Número de CAS:
Peso molecular:
162.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141602
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 2.550,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 301-960-54
resistividad
89 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
50 mm × 6.35 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
densidad
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
Clave InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chelates of gadolinium and dysprosium as contrast agents for MR imaging.
S M Rocklage et al.
Journal of magnetic resonance imaging : JMRI, 3(1), 167-178 (1993-01-01)
MRI contrast agents based on dysprosium or holmium.
Małgorzata Norek et al.
Progress in nuclear magnetic resonance spectroscopy, 59(1), 64-82 (2011-05-24)
Sabine Tricot et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 87(4), 357-368 (2015-02-24)
The recent introduction of mass cytometry, a technique coupling a cell introduction system generating a stream of single cells with mass spectrometry, has greatly increased the number of parameters that can be measured per single cell. As with all new
Daiki Goto et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 31(11), 1143-1149 (2015-11-13)
It is difficult to control the electrophoretic mobility in order to obtain high resolution among saccharides in complex samples. We report herein on a new affinity capillary electrophoresis (ACE) method for an anionic monosaccharide, N-acetylneuraminic acid (Neu5Ac), which is important
Bieke Onghena et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(30), 11566-11578 (2014-06-19)
The ionic liquid choline bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, [Chol][Tf2N], was used for the extraction of neodymium(III), in combination with choline hexafluoroacetylacetonate, [Chol][hfac], as the extractant. The binary mixture of [Chol][Tf2N] and water shows temperature-dependent phase behavior, with an upper critical solution temperature of