Documentos clave
GF29704631
Aluminum/Copper metal matrix composite
rod, Al 77.9%/SiC 17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, 15 mm diameter, length 500 mm, condition metal matrix composite
Sinónimos:
AL427915
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.560,00
US$ 1.560,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.560,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
US$ 1.560,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 297-046-31
Longitud
500 mm
diámetro
15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)