Documentos clave
GF29460528
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
500mm tube, 3.175mm outside diameter, 0.2mm wall thickness, 2.775mm inside diameter, as drawn
Sinónimos:
NI117500
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 602,00
US$ 602,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 602,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 602,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 294-605-28
L × grosor de la pared
500 mm × 0.2 mm
D.E. × D.I.
3.175 mm × 2.775 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)