Documentos clave
GF29255025
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 100 x 100mm, 1.5mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE020450
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 292-550-25
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 1.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)