Merck
GF29233335
Holmium
foil, thickness 0.50 mm, size 50 × 50 mm, tolerance 0.2
Sinónimos:
HO000260
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 3.990,00
US$ 3.990,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 3.990,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ho
Número de CAS:
Peso molecular:
164.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141606
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 3.990,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 292-333-35
tamaño
50 × 50 mm
grosor
0.50 mm
densidad
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
Clave InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)