Documentos clave
GF29069556
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.15 mm, length 0.5 m, coil width 12 mm
Sinónimos:
FA140231
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 314,00
US$ 314,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 314,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 314,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 290-695-56
Longitud
0.5 m
bobina anchura
12 mm
grosor
0.15 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)