Documentos clave
GF29017380
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 70%/SiO2 28%/B2O3 2%, tex number 110, length 100 m, filament diameter 0.011mm
Sinónimos:
AJ625710
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 821,00
US$ 821,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 821,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
US$ 821,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar un pedido a granel
Formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 290-173-80
Longitud
100 m
Diámetro
0.011 mm , filament diameter
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)