Documentos clave
GF28835736
Nickel oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, green
Sinónimos:
NI516011
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.010,00
US$ 1.010,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.010,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
US$ 1.010,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 288-357-36
peso
500 g
color
green
tamaño de la part. máx.
45 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)