Documentos clave
GF28825892
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 1m coil, 100mm coil width, 0.50mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI100280
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.380,00
US$ 1.380,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.380,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.380,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 288-258-92
L × An × grosor
1 m × 100 mm × 0.50 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)