Documentos clave
GF28480833
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al98Mg1Si1
1000mm tube, 12.7mm outside diameter, 1.22mm wall thickness, 10.26mm inside diameter, hard
Sinónimos:
AL087300
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 373,00
US$ 373,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 373,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
US$ 373,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 284-808-33
L × grosor de la pared
1000 mm × 1.22 mm
D.E. × D.I.
12.7 mm × 10.26 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)