Documentos clave
GF27848054
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
50g lump, 5mm max. lump size, pellets
Sinónimos:
NI296101
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 430,00
US$ 430,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 430,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 430,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
pellets
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 278-480-54
peso
50 g
tamaño máx. del bulto
5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)