Documentos clave
GF27555655
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 300 x 300mm, 0.6mm thickness, annealed
Sinónimos:
TI010460
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.220,00
US$ 1.220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.220,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 275-556-55
tamaño × grosor
300 mm × 300 mm × 0.6 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)