Documentos clave
GF27426180
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 1.0Mm, Size 1000X1000 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 1 mm, size 1000 × 1000 mm
Sinónimos:
SI303100
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.010,00
US$ 1.010,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.010,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 1.010,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 274-261-80
tamaño
1000 × 1000 mm
grosor
1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)