Documentos clave
GF26996394
Aluminum borosilicide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g
Sinónimos:
AL546010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.610,00
US$ 1.610,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.610,00
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
US$ 1.610,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 269-963-94
weight
200 g
max. part. size
150 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)