Documentos clave
GF26621265
Stainless steel - AISI 304
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 10.0 mm diameter, length 1000 mm, temper as drawn
Sinónimos:
FE227915
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 386,00
US$ 386,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 386,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 386,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 266-212-65
Longitud
1000 mm
diámetro
10.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)