Documentos clave
GF26433277
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 50m length, 0.125mm conductor diameter, 0.015mm insulation thickness, polyester insulation
Sinónimos:
NI095840
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
descripción
polyester insulation
thermocouple wire
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 264-332-77
aislamiento grosor
0.015 mm
alambre L × diám.
50 m × 0.125 mm , conductor diameter
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Aplicación
may be used as one component of a thermocouple
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)