GF26380739
Iron/boron/silicon
wire, Fe 77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.05 mm diameter, length 20 m, condition metallic glass
Sinónimos:
FE845050
About This Item
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 263-807-39
L
20 m
diameter
0.05 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)