Documentos clave
GF26171816
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.025 mm diameter, length 100 m, temper annealed
Sinónimos:
W 055150
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 519,00
US$ 519,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 519,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 519,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 261-718-16
Longitud
100 m
diámetro
0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)