Documentos clave
GF25431881
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
foil, 25 x 25mm, 0.1mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU040250
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil (temper - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 254-318-81
tamaño × grosor
25 mm × 25 mm × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)