Documentos clave
GF25399569
Silicone Elastomer
sheet, thickness 0.25 mm, size 152 × 203 mm, specification usp class vi
Sinónimos:
SI303025
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.180,00
US$ 1.180,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.180,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 1.180,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 253-995-69
tamaño
152 × 203 mm
grosor
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)