Documentos clave
GF24773665
Bismuth/Tin
lump, Bi 58%/Sn 42%, 100 mm max. lump size, weight 1000 g, condition ingot
Sinónimos:
BI116100
About This Item
Código UNSPSC:
12141706
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 247-736-65
peso
1000 g
tamaño máx. del bulto
100 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)