Documentos clave
GF24695028
Aluminum-magnesium-silicon alloy, Al99Mg0.5Si0.5
25m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinónimos:
AL185150
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 246-950-28
L × diám.
25 m × 0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)