GF24350161
Polyethylene - Low Density
(LDPE), sheet, thickness 2.3 mm, size 150 × 150 mm, condition stress relieved
Sinónimos:
ET313023
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 243-501-61
tamaño
150 × 150 mm
grosor
2.3 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)