Documentos clave
GF24168416
Nickel/Boron/Silicon
foil, Ni78%/B 14%/Si 8, thickness 0.025 mm, length 10 m, coil width 25 mm
Sinónimos:
NI800250
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.320,00
US$ 1.320,00
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.320,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 1.320,00
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 241-684-16
Longitud
10 m
bobina anchura
25 mm
grosor
0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)