GF23685790
Niobium
foil, thickness 0.006 mm, 25 mm diameter, purity 99.9%
Sinónimos:
NB000150, Columbium
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 236-857-90
resistividad
13-16 μΩ-cm, 20°C
Diámetro
25 mm
grosor
0.006 mm
diámetro
25 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
densidad
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)