Documentos clave
GF23558878
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 2m coil, 0.02mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU050210
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.330,00
US$ 2.330,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.330,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 2.330,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 235-588-78
tamaño × grosor
2 m × 0.02 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)