Documentos clave
GF23312225
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.5 mm diameter, length 2 m, temper annealed
Sinónimos:
W 145450
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 510,00
US$ 510,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 510,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 510,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 233-122-25
Longitud
2 m
diámetro
0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)