Documentos clave
GF23296147
Lead-selenium alloy, Pb99Se1
granule, 5mm nominal granule size, alloy pre-cursor, 50g
Sinónimos:
PB106300
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.110,00
US$ 1.110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.110,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 232-961-47
peso
50 g
tamaño nominal del gránulo
5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)