Documentos clave
GF23162442
Quartz - fused
tube, outside diameter 7.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinónimos:
SI617150
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 231-624-42
Longitud
100 mm
D.E.
7.0 mm
pared grosor
1.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)