Documentos clave
GF22429166
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness, annealed
Sinónimos:
FE240265
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil (annealed)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 224-291-66
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)