Documentos clave
GF21000519
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%, 0.6 mm diameter, length 20 m, temper annealed
Sinónimos:
FA145120
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 307,00
US$ 307,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 307,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 307,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 210-005-19
Longitud
20 m
diámetro
0.6 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)