Documentos clave
GF20735153
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
Sinónimos:
FE020277
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 207-351-53
L
0.5 m
coil width
50 mm
thickness
0.25 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)