GF20219318
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 25 x 25mm, 0.075mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinónimos:
FE240260
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
descripción
light tight (lt)
Formulario
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 202-193-18
tamaño × grosor
25 mm × 25 mm × 0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)