Merck
GF20112545
Titanium
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99.5%
Sinónimos:
TI006020
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
47.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141746
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99.5%
Formulario
powder
temp. de autoignición
860 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 201-125-45
resistividad
42.0 μΩ-cm, 20°C
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
150 μm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
densidad
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clave InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)