GF19302768
Niobium
wire reel, 25m, diameter 0.125mm, annealed, 99.9%
Sinónimos:
Niobium, NB005110, Columbium
About This Item
Ensayo
99.90%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 193-027-68
resistividad
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
25 m × 0.125 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
densidad
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)