Documentos clave
GF18952959
Iron/boron/silicon
foil, Fe 78%/B 13%/Si 9%, thickness 0.025 mm, length 2 m, coil width 50 mm
Sinónimos:
FE810250
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 642,00
US$ 642,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 642,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 642,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 189-529-59
Longitud
2 m
bobina anchura
50 mm
grosor
0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)