Merck
GF17514312
Rhodium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.00025mm, permanent polyester support, 99.9%
Sinónimos:
Rhodium, RH000160
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.180,00
US$ 1.180,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.180,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Rh
Número de CAS:
Peso molecular:
102.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141738
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 1.180,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.90%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 175-143-12
resistividad
4.33 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
25 x 25 mm × 0.00025 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
densidad
12.41 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Albert Padwa
Chemical Society reviews, 38(11), 3072-3081 (2009-10-23)
In this tutorial review, the rhodium(II)-catalyzed domino reactions of alpha-diazo carbonyl compounds are summarized. The article will emphasize some of the more recent synthetic applications of the rhodium carbenoid cyclization/cycloaddition domino cascade for alkaloid synthesis. The many structurally diverse and
Rhodium-catalyzed C-C bond formation via heteroatom-directed C-H bond activation.
Denise A Colby et al.
Chemical reviews, 110(2), 624-655 (2009-05-15)
Huw M L Davies et al.
Chemical Society reviews, 36(7), 1109-1119 (2007-06-20)
This tutorial review describes the reactions of the electron-rich heterocycles pyrrole, furan, indole and benzofuran with copper and rhodium carbenoids. Two main reaction pathways are possible, involving either a concerted non-synchronous cyclopropanation or zwitterionic intermediates. A diverse range of products
Jean Bouffard et al.
Topics in current chemistry, 292, 231-280 (2010-01-01)
A review is presented of synthetic methods for the preparation of biaryls by the rhodium-catalyzed C-H bond arylation of arenes with aryl halides (C-H/ C-X couplings), arylmetal reagents (C-H/C-M couplings) and arenes (C-H/C-H couplings), with an emphasis on postulated mechanisms
Jerzy Klosin et al.
Accounts of chemical research, 40(12), 1251-1259 (2007-11-14)
A series of bis-phosphite and bis-phosphine ligands for asymmetric hydroformylation reactions has been evaluated. Bis-phosphite ligands lead, in general, to high regioselectivities across a range of substrates while good enantioselectivities are limited to only a few examples. We found that