GF17288983
Silicon carbide - reaction bonded
sheet, thickness 5 mm, size 50 × 50 mm
Sinónimos:
SI643251
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 172-889-83
tamaño
50 × 50 mm
grosor
5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)