Documentos clave
GF17261647
Stainless steel - AISI 304
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%, outside diameter 0.9 mm, length 35 mm, wall thickness 0.15 mm
Sinónimos:
FE227201
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 172-616-47
L
35 mm
O.D.
0.9 mm
wall thickness
0.15 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)