GF16938377
Molybdenum
powder, mean particle size (fsss) <5 micron, weight 1000 g, purity 99.9+%
Sinónimos:
MO006021
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.9%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 169-383-77
resistividad
5.0 μΩ-cm, 20°C
peso
1000 g
tamaño medio de partícula
<5 μm (FSSR)
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
densidad
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Clave InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)