GF16823639
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 10mm disks, 0.02mm thickness
Sinónimos:
FE020220
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulario
foil (disc)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 168-236-39
diám. × grosor
10 mm × 0.02 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)