Documentos clave
GF16672136
Tin/Lead
powder, Sn 50%/Pb 50%, max. particle size 75 micron, weight 50 g, condition spherical
Sinónimos:
SN076010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 340,00
US$ 340,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 340,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 340,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 166-721-36
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
75 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)