Documentos clave
GF16399930
Silver-copper alloy, Ag92.5Cu7.5
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness, as rolled
Sinónimos:
AA150360
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 895,00
US$ 895,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 895,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 895,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (temper - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 163-999-30
tamaño × grosor
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)